Tisk…
2,4-Dimethylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 9920 CZK
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129009
CAS číslo: 6287-19-0