(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451413-1G
OR451413-5G
APOSOR451413-1GEA
992
CZK
APOSOR451413-1G
APOSOR451413-5G
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2Z)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec:
C₁₁H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00172116 CAS číslo: 28587-05-5 |