Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR451412-1G
OR451412-5G
APOSOR451412-1GEA
5390
CZK
APOSOR451412-1G
APOSOR451412-5G
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174,585 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03423395 CAS číslo: 1003293-40-0 |