Tisk…
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451410-1G OR451410-5G
APOSOR451410-1GEA 1660 CZK
APOSOR451410-1G APOSOR451410-5G
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00195034
CAS číslo: 512810-26-3