Tisk…
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451408-1G OR451408-5G
APOSOR451408-1GEA 953 CZK
APOSOR451408-1G APOSOR451408-5G
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12548010
CAS číslo: 1248516-15-5