Tisk…
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451407-1G OR451407-5G
APOSOR451407-1GEA 1040 CZK
APOSOR451407-1G APOSOR451407-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₅H₈BrN₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967288
CAS číslo: 663941-75-1
UN: 3259
ADR: 8,III