Tisk…
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451405-1G OR451405-5G
APOSOR451405-1GEA 910 CZK
APOSOR451405-1G APOSOR451405-5G
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₆ClN₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00767237
CAS číslo: 130128-49-3