Tisk…
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451403-1G OR451403-5G
APOSOR451403-1GEA 10750 CZK
APOSOR451403-1G APOSOR451403-5G
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₄BrClN₂
MW: 195,445 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03423393
CAS číslo: 861001-09-4