Tisk…
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451402-1G OR451402-5G
APOSOR451402-1GEA 3740 CZK
APOSOR451402-1G APOSOR451402-5G
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
1H-Pyrazol-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₃H₅N₃·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367630
CAS číslo: 34045-29-9