Tisk…
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR45140-250MG OR45140-1G OR45140-5G
APOSOR45140-250MGEA 2120 CZK
APOSOR45140-250MG APOSOR45140-1G APOSOR45140-5G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate
Vzorec: C₄H₂NO₃·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17926331
CAS číslo: 1255098-88-4