Tisk…
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene, 2-Bromo-4-iodo-6-methylphenyl methyl ether, 3-Bromo-5-iodo-2-methoxytoluene
OR45135-1G OR45135-250MG OR45135-5G OR45135-25G
APOSOR45135-1GEA 6620 CZK
APOSOR45135-1G APOSOR45135-250MG APOSOR45135-5G APOSOR45135-25G
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Vzorec: C₈H₈BrIO
MW: 326,957 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27937157
CAS číslo: 1820675-25-9