Tisk…
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxyphenethyl bromide
OR45134-1G OR45134-25G OR45134-5G OR45134-10G
APOSOR45134-1GEA 625 CZK
APOSOR45134-1G APOSOR45134-25G APOSOR45134-5G APOSOR45134-10G
4-(2-Bromoethyl)phenol 97%
4-(2-Bromoethyl)phenol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129679
CAS číslo: 14140-15-9