Tisk…
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-4-iodo-o-cresol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-iodotoluene
OR45128-1G OR45128-250MG OR45128-5G
APOSOR45128-1GEA 6450 CZK
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG APOSOR45128-5G
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27664804
CAS číslo: 1820641-98-2