Tisk…
2-Bromo-6-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-iodo-2-methoxybenzene, 2-Bromo-6-iodophenyl methyl ether
OR45123-1G OR45123-250MG
APOSOR45123-1GEA 3970 CZK
APOSOR45123-1G APOSOR45123-250MG
2-Bromo-6-iodoanisole
2-Bromo-6-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18391617
CAS číslo: 860584-68-5