3-Bromo-2-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-2-iodo-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45121-1G
OR45121-5G
OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA
953
CZK
APOSOR45121-1G
APOSOR45121-5G
APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Vzorec:
C₇H₆BrIO MW: 312,93 g/mol Bod tání: 61,5…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18089327 CAS číslo: 450412-22-3 |