Tisk…
4-Bromo-2-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-iodo-1-methoxybenzene, 4-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 827 CZK
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13186707
CAS číslo: 98273-59-7