Tisk…
3-Iodo-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3-Iodo-2-nitrophenyl methyl ether
OR45118-1G OR45118-250MG OR45118-5G
APOSOR45118-1GEA 5290 CZK
APOSOR45118-1G APOSOR45118-250MG APOSOR45118-5G
3-Iodo-2-nitroanisole
3-Iodo-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆INO₃
MW: 279,032 g/mol
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18397933
CAS číslo: 725266-66-0