Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451157-1G OR451157-250MG
APOSOR451157-1GEA 6220 CZK
APOSOR451157-1G APOSOR451157-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8,8-dimethanol
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,248 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20260014
CAS číslo: 1256546-72-1