Tisk…
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451150-1G OR451150-250MG
APOSOR451150-1GEA 20900 CZK
APOSOR451150-1G APOSOR451150-250MG
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8-(Bromomethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Vzorec: C₉H₁₅BrO₂
MW: 235,118 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847773
CAS číslo: 74286-87-6