Tisk…

2-Iodo-6-nitrophenol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 5290 CZK
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00859244
CAS číslo: 13073-26-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR