Tisk…
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR451125-1G OR451125-250MG
APOSOR451125-1GEA 17160 CZK
APOSOR451125-1G APOSOR451125-250MG
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
3-Iodo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₇H₁₁IO₂
MW: 254,066 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20257322
CAS číslo: 98431-45-9