Tisk…
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2S)-2-amino-2-cyclopropylethan-1-ol hcl
OR451118-1G OR451118-250MG
APOSOR451118-1GEA 41330 CZK
APOSOR451118-1G APOSOR451118-250MG
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2S)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO·ClH
MW: 137,608 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28975203
CAS číslo: 1623432-63-2