Tisk…
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Cyclopropylphenyl)methanol
OR451111-5G OR451111-1G OR451111-250MG
APOSOR451111-5GEA 24670 CZK
APOSOR451111-5G APOSOR451111-1G APOSOR451111-250MG
4-Cyclopropyl-benzenemethanol 97%
4-Cyclopropyl-benzenemethanol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802675
CAS číslo: 454678-87-6