Tisk…
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyclopropylbenzoic acid
OR451110-1G OR451110-250MG OR451110-5G
APOSOR451110-1GEA 6850 CZK
APOSOR451110-1G APOSOR451110-250MG APOSOR451110-5G
4-Cyclopropyl-benzoic acid
4-Cyclopropyl-benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01069076
CAS číslo: 1798-82-9