Tisk…
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR451103-1G OR451103-250MG
APOSOR451103-1GEA 5390 CZK
APOSOR451103-1G APOSOR451103-250MG
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
(R)-4-Benzyl-2-hydroxymethylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂O
MW: 206.284 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113046
CAS číslo: 149715-46-8