Tisk…
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1-(3-Bromophenyl)cyclobutyl)methanamine
OR451073-1G OR451073-250MG
APOSOR451073-1GEA 15480 CZK
APOSOR451073-1G APOSOR451073-250MG
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11642693
CAS číslo: 915690-61-8