Tisk…
3-Cyclobutylalanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR451069-5G OR451069-1G
APOSOR451069-5GEA 34390 CZK
APOSOR451069-5G APOSOR451069-1G
3-Cyclobutylalanine 95%
3-Cyclobutylalanine
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264349
CAS číslo: 4426-06-6