Tisk…
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Hydroxyazetidin-1-yl)ethanone
OR451031-1G OR451031-10G OR451031-5G
APOSOR451031-1GEA 4770 CZK
APOSOR451031-1G APOSOR451031-10G APOSOR451031-5G
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-ethanone
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366667
CAS číslo: 118972-96-6