Tisk…
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45089-10G OR45089-1G OR45089-5G
APOSOR45089-10GEA 14950 CZK
APOSOR45089-10G APOSOR45089-1G APOSOR45089-5G
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅IN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22683211
CAS číslo: 1092114-59-4