Tisk…
3-Bromo-6-nitroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-6-nitro-1-azanaphthalene
OR45087-1G OR45087-250MG
APOSOR45087-1GEA 16370 CZK
APOSOR45087-1G APOSOR45087-250MG
3-Bromo-6-nitroquinoline
3-Bromo-6-nitroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrN₂O₂
MW: 253,052 g/mol
Bod tání: 165…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024480
CAS číslo: 7101-95-3