Tisk…
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45070-1G OR45070-500MG
APOSOR45070-1GEA 6720 CZK
APOSOR45070-1G APOSOR45070-500MG
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₈H₂₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11841070
CAS číslo: 1080028-74-5