3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR45060-1G
OR45060-250MG
APOSOR45060-1GEA
7380
CZK
APOSOR45060-1G
APOSOR45060-250MG
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Vzorec:
C₉H₁₃ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11841078 CAS číslo: 953408-97-4 |