5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450116-1G
OR450116-250MG
APOSOR450116-1GEA
56870
CZK
APOSOR450116-1G
APOSOR450116-250MG
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
5-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Vzorec:
C₅H₃ClN₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD27996718 CAS číslo: 42399-82-6 |