Tisk…
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450114-1G OR450114-250MG
APOSOR450114-1GEA 12200 CZK
APOSOR450114-1G APOSOR450114-250MG
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Vzorec: C₁₅H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07637587
CAS číslo: 65618-05-5