Tisk…
2-Iodothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450112-1G OR450112-250MG
APOSOR450112-1GEA 6850 CZK
APOSOR450112-1G APOSOR450112-250MG
2-Iodothiazole
2-Iodothiazole
Vzorec: C₃H₂INS
MW: 211,024 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094167
CAS číslo: 3034-54-6