4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450110-1G
OR450110-250MG
APOSOR450110-1GEA
14490
CZK
APOSOR450110-1G
APOSOR450110-250MG
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Amino-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Vzorec:
C₅H₃N₇ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18804243 CAS číslo: 61033-27-0 |