Tisk…
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR45011-1G OR45011-250MG OR45011-5G
APOSOR45011-1GEA 16370 CZK
APOSOR45011-1G APOSOR45011-250MG APOSOR45011-5G
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
6-Methylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Vzorec: C₈H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09866569
CAS číslo: 14845-41-1