Tisk…
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR450109-1G OR450109-250MG
APOSOR450109-1GEA 10350 CZK
APOSOR450109-1G APOSOR450109-250MG
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
1,2,4-Triazole-3,4-diamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₅N₅·ClH
MW: 135,556 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11500152
CAS číslo: 6421-05-2
UN: 2735
ADR: 8,III