Tisk…
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450108-1G OR450108-250MG
APOSOR450108-1GEA 12200 CZK
APOSOR450108-1G APOSOR450108-250MG
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-hydroxytetrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₇H₇N₅O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32264085
CAS číslo: 1778637-73-2