Tisk…
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450105-1G OR450105-250MG
APOSOR450105-1GEA 12200 CZK
APOSOR450105-1G APOSOR450105-250MG
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Ethyl 5-oxo-3-thioxo-2H-1,2,4-triazine-6-carboxylate
Vzorec: C₆H₇N₃O₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01567017
CAS číslo: 51101-09-8