Tisk…
4-Chlorothiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450103-250MG OR450103-100MG
APOSOR450103-250MGEA 2400 CZK
APOSOR450103-250MG APOSOR450103-100MG
4-Chlorothiazol-2-amine
4-Chlorothiazol-2-amine
Vzorec: C₃H₃ClN₂S
MW: 134,587 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999189
CAS číslo: 52107-46-7