Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450102-1G
OR450102-250MG
APOSOR450102-1GEA
10350
CZK
APOSOR450102-1G
APOSOR450102-250MG
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6(5H)-one
Vzorec:
C₄H₃N₃OS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01651966 CAS číslo: 305848-41-3 |