4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR450101-1G
OR450101-250MG
APOSOR450101-1GEA
12200
CZK
APOSOR450101-1G
APOSOR450101-250MG
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
4-Chloro-2-oxo-3H-thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec:
C₄H₂ClNO₂S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00594925 CAS číslo: 55359-96-1 |