Tisk…
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450100-1G OR450100-250MG
APOSOR450100-1GEA 12200 CZK
APOSOR450100-1G APOSOR450100-250MG
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Methyl 2-amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylate
Vzorec: C₅H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28652971
CAS číslo: 66512-81-0