Tisk…
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 2530 CZK
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₃BrN₂O₂S
MW: 223,048 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275696
CAS číslo: 858486-46-1