Tisk…
4-Iminothiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450097-1G OR450097-250MG
APOSOR450097-1GEA 12200 CZK
APOSOR450097-1G APOSOR450097-250MG
4-Iminothiazol-2-amine
4-Iminothiazol-2-amine
Vzorec: C₃H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01680852
CAS číslo: 26246-29-7