Tisk…
4-Iminothiazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450096-1G OR450096-250MG
APOSOR450096-1GEA 15770 CZK
APOSOR450096-1G APOSOR450096-250MG
4-Iminothiazolidin-2-one
4-Iminothiazolidin-2-one
Vzorec: C₃H₄N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00154755
CAS číslo: 19967-65-8