Thiazolidine-2,4-dithione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450095-1G
OR450095-250MG
APOSOR450095-1GEA
19440
CZK
APOSOR450095-1G
APOSOR450095-250MG
Thiazolidine-2,4-dithione
Thiazolidine-2,4-dithione
Vzorec:
C₃H₃NS₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06253950 CAS číslo: 4303-27-9 |