Tisk…
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450093-1G OR450093-250MG
APOSOR450093-1GEA 12200 CZK
APOSOR450093-1G APOSOR450093-250MG
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
2-Thioxoimidazolidine-4,5-dione
Vzorec: C₃H₂N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090436
CAS číslo: 496-89-9