Tisk…
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR450092-1G OR450092-250MG
APOSOR450092-1GEA 22750 CZK
APOSOR450092-1G APOSOR450092-250MG
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
5-Bromothiazolidine-2,4-dione
Vzorec: C₃H₂BrNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03305737
CAS číslo: 125518-48-1